Merck
32979
Supelco
Acetamiprid-N-desmethyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N′-cyano-acetamidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
C\C(NCc1ccc(Cl)nc1)=N/C#N
InChI
1S/C9H9ClN4/c1-7(14-6-11)12-4-8-2-3-9(10)13-5-8/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,12,14)
Klucz InChI
AYEAUPRZTZWBBF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acetamiprid-N-desmethyl jest metabolitem neonikotynoidowego insektycydu, acetamipridu.
Zastosowanie
Acetamipryd-N-desmetyl może być stosowany jako wzorzec odniesienia w oznaczaniu acetamiprydu-N-desmetylowego w próbkach moczu przy użyciu ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z orbitrapową spektrometrią mas o wysokiej rozdzielczości (UHPLC-HRMS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Acetamipride-Metabolite IM-2-1
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Relationship between urinary N-desmethyl-acetamiprid and typical symptoms including neurological findings: a prevalence case-control study
Marfo TJ, et al.
PLoS ONE, 10(11), e0142172-e0142172 (2015)
Richard C Kolanczyk et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 50(7), 805-814 (2019-11-15)
Providing an alternative to pyrethroids, organophosphates, and carbamates, the neonicotinoids are now the most widely used insecticides in the world. They are water soluble and relatively stable in soil and water which allows for run-off through surface waters and thus
Takamitsu Otake et al.
Journal of AOAC International, 103(6), 1469-1477 (2020-11-29)
Neonicotinoid insecticides (neonicotinoids) are widely used, however, they can negatively affect human health. Thus, neonicotinoids and their metabolites in human urine are analyzed globally to assess exposure levels and health risks. To properly assess the exposure levels and health risks
Mohammad Faraji et al.
Food chemistry, 240, 634-641 (2017-09-28)
A QuEChERS based methodology was developed for the simultaneous identification and quantification of acetamiprid, imidacloprid, and spirotetramat and their relevant metabolites in pistachio by liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the first time. First, sample extraction was done with MeCN:citrate buffer:NaHCO
Jianbo Hou et al.
Food chemistry, 270, 204-213 (2018-09-04)
An analytical method based on liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was developed for the first simultaneous determination of ten neonicotinoid insecticides (pymetrozine, dinotefuran, nitenpyram, thiamethoxam, flonicamid, imidacloprid, clothianidin, imidaclothiz, acetamiprid, thiacloprid) and two metabolites (4-trifluoromethylnicotinamide and N-desmethylacetamiprid) in honey
Protokoły
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
On Friday, April 27, 2018, the European Union decided to ban the use of three neonicotinoid insecticides from use on field crops, having deemed them dangerous to bees. This application demonstrates the analysis of these banned compounds and others from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.