Merck
31534
Supelco
2-Imidazolidone
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N,N′-Ethyleneurea
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.09
Beilstein:
106252
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
129-132 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
O=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
Klucz InChI
YAMHXTCMCPHKLN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Więcej informacji można znaleźć tutaj: Neonikotynoidy
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Preliminary pharmacological evaluation of new imidazolidinone-2, ethylenediamine and imidazoline derivatives].
E Jagiełło-Wójtowicz et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 41(4), 495-504 (1984-01-01)
J N Cumming et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(11), 3236-3241 (2008-05-13)
Guided by structure-based design, we synthesized two novel series of potent inhibitors of BACE1 and generated extensive SAR around both the prime and non-prime side binding pockets. The key feature of both series is a cyclic amine motif specifically crafted
[Pharmacological studies of the central effects of new ethylguanidine, imidazolidine and imidazolidinone-2 derivatives].
I Zebrowska-Lupina et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 44(1), 107-115 (1987-01-01)
G P Daston et al.
Teratology, 40(6), 555-566 (1989-12-01)
Ethylenethiourea (ETU) is a potent teratogen in the rat but not in the mouse or any other species tested. Embryotoxic and teratogenic effects are produced in mice only after exposure to 10-40 times the teratogenic dose of ETU in rats.
[Pharmacologic studies of new derivatives of imidazoline, 2-imidazolidinone and imidazolidine-2-thione].
I Zebrowska-Lupina et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 43(2), 180-188 (1986-01-01)
Protokoły
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
On Friday, April 27, 2018, the European Union decided to ban the use of three neonicotinoid insecticides from use on field crops, having deemed them dangerous to bees. This application demonstrates the analysis of these banned compounds and others from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.