Kluczowe dokumenty
47885-U
Supelco
Supelco® 37 Component FAME Mix
10 mg/mL in methylene chloride (varied), analytical standard
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
85151701
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
10 mg/mL in methylene chloride (varied)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
This product has been upgraded to a certified reference material (CRM). Please order using catalog number CRM47885.
Use this qualitative standard to identify key fatty acid methyl esters in a variety of food products. The complex nature of this mix eliminates the need to purchase multiple mixtures for identification while minimizing expenses.
For information on the chromatographic analysis of this standard, please contact Technical Services at techservice@sial.com.
Informacje prawne
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-11-Eicosenoic acid methyl ester 2 wt. %
    Methyl cis-10-heptadecenoate 2 wt. %
    Methyl hexanoate 4 wt. %
    Methyl γ-linolenate 2 wt. %
    Methyl arachidate 4 wt. %
    Methyl arachidonate 2 wt. %
    Methyl behenate 4 wt. %
    Methyl butyrate 4 wt. %
    Methyl decanoate 4 wt. %
    Methyl dodecanoate 4 wt. %
    Methyl elaidate 2 wt. %
    Methyl erucate 2 wt. %
    Methyl heneicosanoate 2 wt. %
    Methyl heptadecanoate 2 wt. %
    Methyl linoleate 2 wt. %
    Methyl linolelaidate 2 wt. %
    Methyl linolenate 2 wt. %
    Methyl myristate 4 wt. %
    Methyl myristoleate 2 wt. %
    Methyl oleate 4 wt. %
    Methyl octanoate 4 wt. %
    Methyl palmitate 6 wt. %
    Methyl palmitoleate 2 wt. %
    Methyl pentadecanoate 2 wt. %
    Methyl cis-10-pentadecenoate 2 wt. %
    Methyl stearate 4 wt. %
    Methyl tricosanoate 2 wt. %
    Methyl tetracosanoate 4 wt. %
    Methyl tridecanoate 2 wt. %
    Methyl undecanoate 2 wt. %
    Methyl cis-15-tetracosenoate 2 wt. %
    Zobacz wszystko (37)
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
P Bougnoux et al.
British journal of cancer, 101(12), 1978-1985 (2009-11-19)
Breast cancer becomes lethal when visceral metastases develop. At this stage, anti-cancer treatments aim at relieving symptoms and delaying death without resulting in additional toxicity. On the basis of their differential anti-oxidant defence level, tumour cells can be made more