G005824
Analiza GC FAME w orzechach włoskich na 2832-2560
suitable for GC
About This Item
Polecane produkty
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SP-2560, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (24056)
oven: 180 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 1 mL/min
injection: 1 μL, split 100:1
liner: 4 mm ID FocusLiner w/taper
sample: ground walnuts prepared for analysis per AOCS Official Method Ce 1k-09
Zastosowanie
agriculture
food and beverages
Komentarz do analizy
Skład FAME olejów roślinnych jest zwykle określany przy użyciu metody AOCS Ce 1h-05, która wyznacza użycie kolumny cyjanopropylosilikonowej (3). Kolumna SP-2560 jest wyraźnie wymieniona w tej metodzie. Zastosowanie wysoce polarnej kolumny umożliwia jednoczesne oznaczanie izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczowych wraz z nasyconymi i cis-nienasyconymi.
Informacje prawne
kolumna analityczna
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)