Kluczowe dokumenty
G005621
Analiza GC FAME w ciasteczkach na 2832-2560 po frakcjonowaniu SPE przy użyciu 891 Ag-Ion
suitable for GC, application for SPE
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
parametry testowe
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: 1 g of commercially purchased cookies was ground and subjected to acid digestion and alkali hydrolysis followed by methylation as described in AOCS Official Method Ce 1k-09
SPE tube/cartridge: Discovery Ag-Ion SPE tubes, 750 mg/6 mL (54225-U)
condition: 4 mL of acetone; allow solvent to gravity drip completely through tube; discard eluant; 4 mL of hexane; allow solvent to gravity drip completely through tube; discard eluant
sample addition: 1 mL of extract; discard any eluant that drips through tube
elution: (Fraction 1) 6 mL of hexane:acetone (96:4); collect eluant in a fresh container with slight vacuum; ((Fraction 2) 4 mL of hexane: acetone (90:10); collect eluant in a fresh container with slight vacuum;(Fraction 3) 4 mL of 100% acetone; collect eluant in a fresh container with slight vacuum)
eluate post-treatment: evaporate each fraction at room temperature using nitrogen; reconstitute each fraction to 1 mL of hexane
column: SP-2560, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (24056)
oven: 180 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: hydrogen, 1 mL/min
injection: 1 μL, 10:1 split
liner: 4 mm I.D., split type, single taper wool packed FocusLiner design
przydatność
application for SPE
Zastosowanie
food and beverages
Komentarz do analizy
Próbkę komercyjnie zakupionych ciasteczek przygotowano przy użyciu trawienia kwasem / hydrolizy alkalicznej, a następnie metylacji, jak opisano w oficjalnej metodzie AOCS Ce 1k-09 (1). Uzyskane ekstrakty poddano następnie frakcjonowaniu przy użyciu SPE jonów Ag i analizie GC/FID na 100-metrowej kolumnie kapilarnej SP-2560.
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
kolumna analityczna
probówka lub płytka SPE
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)