Kluczowe dokumenty
G005823
Analiza GC FAME w orzechach włoskich na 3325-IL111
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SLB-IL111, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (29647-U)
oven: 168 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: FID, 250 °C
injection: 1 μL, split 100:1
liner: 4 mm ID FocusLiner w/taper
sample: ground walnuts prepared for analysis per AOCS Official Method Ce 1k-09
Zastosowanie
agriculture
food and beverages
Komentarz do analizy
Ta aplikacja ilustruje ekstrakcję i analizę GC orzechów włoskich pod kątem kwasów tłuszczowych. Orzech włoski jest uważany za znaczące roślinne źródło kwasu alfa-linolenowego (ALA). Zarówno ALA, jak i kwas linolowy (LA) są dominującymi niezbędnymi kwasami tłuszczowymi u ludzi (1). Próbki zostały przygotowane przy użyciu trawienia kwasem / hydrolizy alkalicznej, a następnie metylacji, jak opisano w oficjalnej metodzie AOCS Ce 1k-09 (2). BHT dodano jako przeciwutleniacz przed ekstrakcją. Wszystkie próbki zostały zatężone do 1 ml przed analizą GC. Skład FAME olejów roślinnych jest zwykle określany przy użyciu metody AOCS Ce 1h-05, która wyznacza użycie kolumny cyjanopropylosilikonowej (3). SLB-IL111 jest wysoce polarną kolumną, która zapewnia alternatywną selektywność i rozdzielczość geometrycznych izomerów pozycyjnych estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Może być używana jako uzupełnienie kolumny wyznaczonej metodą.
Informacje prawne
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)