Kluczowe dokumenty
C8946
α-Chymotrypsin from human pancreas
lyophilized powder
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human pancreas
Poziom jakości
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
25 kDa
opakowanie
vial of ≥10 BTEE units
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CTRB1(1504)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Komentarz do analizy
Inhibitor
substrat
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.