Kluczowe dokumenty
NIST349A
Waspaloy
NIST® SRM® 349a
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 150 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Aluminium (Al), Bor (B), Węgiel (C), Chrom (Cr), Kobalt (Co), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikiel (Ni), Fosfor (P), Krzem (Si), Siarka (S), Tytan (Ti), Wanad (V), Cyrkon (Zr)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Niob (Nb), Wolfram (W)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)