Kluczowe dokumenty
91478
Methyl tricosanoate
analytical standard
Synonim(y):
Tricosanoic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
53-56 °C (lit.)
53-56 °C
Format
neat
grupa funkcyjna
ester
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
Klucz InChI
VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis