769193
Eumulgin® B25
~100% active ingredients basis
Synonim(y):
Macrogol (25)-cetostearyl ether, Polyethylene glycol 1100 mono(hexadecyl/octadecyl) ether
About This Item
Polecane produkty
opis
non-ionic
Poziom jakości
Próba
~100% active ingredients basis
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
≤1 mg/kg ethylene oxide
≤1.0% water
≤10 mg/kg dioxane
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
469.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
243 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?