Merck
P4019
Sigma-Aldrich
Brij® S20
Synonim(y):
Polyethylene glycol octadecyl ether, Polyoxyethylene (20) stearyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
C18H37(OCH2CH2)nOH, n~20
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
44-46 °C (lit.)
HLB
15
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
Klucz InChI
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Brij® S20 is a surfactant that belongs to the class of polyoxyethylene ethers. It is majorly used in pharmaceutical applications to improve the solubility of the drugs. It can also be grafted on a variety of surfaces to enhance the intracellular uptake of dyes.
Zastosowanie
  • Nanostrukturalne nośniki lipidowe do doustnego dostarczania sylimaryny: Poprawa jej wchłaniania i skuteczności in vivo w cukrzycy typu 2 i modelu zespołu metabolicznego ..: W badaniu wykorzystano 673 S20 do opracowania nanostrukturalnych nośników lipidowych do doustnego podawania sylimaryny. Wyniki wskazują na zwiększone wchłanianie i skuteczność sylimaryny w leczeniu cukrzycy typu 2 i zespołu metabolicznego, podkreślając potencjał 673 S20 w ulepszaniu systemów dostarczania leków. (Piazzini et al., 2019).
  • Stabilne w wodzie, całkowicie biodegradowalne mikrocząstki w nanowłóknach poprzez elektroprzędzenie wodnych dyspersji do biotechnicznej ochrony roślin...: W badaniu wykorzystano 673 S20 do tworzenia stabilnych w wodzie, biodegradowalnych mikrocząstek w nanowłóknach poprzez elektroprzędzenie. Mikrocząstki te są przeznaczone do biotechnologicznej ochrony roślin, demonstrując potencjał 673 S 20 w biotechnologii rolniczej. (Bansal et al., 2012).
Informacje prawne
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
produkt podobny
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Nanostructured lipid carriers as promising delivery systems for plant extracts: The case of silymarin
Piazzini V, et al.
Applied Sciences, 8(7), 1163-1163 (2018)
Brij-grafted-chitosan copolymers with function of P-glycoprotein modulation: Synthesis, characterization and in vitro investigations
Xiong W, et al.
Carbohydrate Polymers, 204, 89-96 (2019)
Wei Xiong et al.
International journal of nanomedicine, 13, 3781-3793 (2018-07-11)
Berberine (BBR) is a plant-derived benzylisoquinoline alkaloid and has been demonstrated to be a potential treatment for various chronic diseases. The poor water solubility and P-glycoprotein (Pgp)-mediated drug efflux are the main challenges for its further application in a clinical
S Rahima Benhabbour et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 158(1), 63-71 (2011-11-01)
Lipid-based oil-filled nanoparticles (NPs) with a high concentration of surface-chelated nickel (Ni-NPs) were successfully prepared using a Brij 78-NTA-Ni conjugate synthesized with Brij 78 (Polyoxyethylene (20) stearyl ether) and nitrilotriacetic acid (NTA). The facile incorporation of the Brij 78-NTA-Ni conjugate
L Realini et al.
Journal of clinical microbiology, 35(11), 2791-2794 (1997-11-14)
We report on the influences of polyoxyethylene stearate (POES), PANTA, and pH on primary cultures of Mycobacterium genavense in BACTEC vials. As a model for primary cultures from tissue, seven different strains first isolated from AIDS patients (five from Switzerland