388890
Brij® S10
average Mn ~711
Synonim(y):
Polyethylene glycol octadecyl ether, Polyoxyethylene (10) stearyl ether
About This Item
masa cząsteczkowa
average Mn ~711
mp
37-39 °C (lit.)
gęstość
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
Klucz InChI
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2