Kluczowe dokumenty
NIST3141A
Potassium (K) standard solution
NIST® SRM® 3141a
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
single component solution
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony do stosowania jako podstawowy wzorzec kalibracyjny do ilościowego oznaczania potasu. Jednostka SRM 3141a składa się z pięciu 10 ml zamkniętych ampułek ze szkła borokrzemowego z zakwaszonym roztworem wodnym przygotowanym grawimetrycznie, aby zawierał znany ułamek masowy potasu. Roztwór zawiera kwas azotowy w ułamku objętościowym około 1%, co odpowiada stężeniu substancji (molarności) około 0,16 mol/l. Więcej informacji można znaleźć w COA i SDS.
SRM 3141A_cert
SRM 3141A_SDS
Zastosowanie
Roztwór wzorcowy potasu (K) SRM jest przeznaczony do pierwotnego użytku jako wzorzec kalibracyjny do ilościowego oznaczania potasu.
Cechy i korzyści
  • Certyfikowana wartość SRM została określona poprzez obliczenie wartości ułamka masowego potasu, który jest uzyskiwany za pomocą dwóch metod:
  1. Przygotowanie grawimetryczne przy użyciu chlorku potasu
  2. Optyczna spektrometria emisyjna z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES).
  • Certyfikowana wartość jest metrologicznie identyfikowalna z jednostką SI ułamka masowego, wyrażoną w mikrogramach na gram.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami użytkowania, przechowywania, obsługi i konserwacji.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu na stronie nist.gov/SRM dla aktualnych analitów i certyfikowanych wartości.
Potassium (K)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)