Merck
B82251
Sigma-Aldrich
Bromotrichloromethane
99%
About This Item
Wzór liniowy:
BrCCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.27
Beilstein:
1732543
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
gęstość pary
6.85 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
38.4 mmHg ( 25 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5065 (lit.)
bp
105 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
gęstość
2.012 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/CBrCl3/c2-1(3,4)5
Klucz InChI
XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chain transfer agent for radical polymerization of methacrylates. Brominating reagent.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron, 50, 31-31 (1994)
Macromolecules, 27, 5863-5863 (1994)
C K Moon et al.
Drug and chemical toxicology, 15(1), 81-91 (1992-01-01)
Brazilin, the main constituent of Caesalpinia sappan, is an antioxidative substance that has catechol moiety in its chemical structure. Considering the antioxidant-activity of brazilin, it was expected to have protective effects on the toxicities of radical generating chemicals. The incubation
G D Castro et al.
Free radical research, 23(5), 431-442 (1995-11-01)
Free radicals generated by benzoyl peroxide-mediated catalytic decomposition of bromotrichloromethane (eg. trichloromethyl) were allowed to react under nitrogen or under air with uracil. Under nitrogen two reaction products were formed, one was identified as 5-chlorouracil and the other as a
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 747-747 (1994)