Key Documents
329061
2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt
95%
Synonim(y):
1-Oxo-2-pyridinethiol sodium salt, 2-Pyridinethiol N-oxide sodium salt, Sodium (2-pyridylthio-1-oxide), Sodium 2-mercaptopyridine 1-oxide, Sodium 2-mercaptopyridine N-oxide
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
rozpuszczalność
water: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless to light yellow
ciąg SMILES
O.[O-][n+]1ccccc1S[Na]
InChI
1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organy docelowe
Nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?