Merck
264784
Sigma-Aldrich
4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone
98%
Synonim(y):
3-Thiophanone, Tetrahydrothiophen-3-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.15
Beilstein:
105201
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
gęstość
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
thioether
ciąg SMILES
O=C1CCSC1
InChI
1S/C4H6OS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
Klucz InChI
DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone is a volatile organic sulfur compound (VOSC) produced by basidiomycetous yeasts.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Pietro Buzzini et al.
FEMS yeast research, 5(4-5), 379-385 (2005-02-05)
Thirty-seven basidiomycetous yeasts belonging to 30 species of seven genera were grown on media containing l-cysteine or l-methionine as sole nitrogen sources with the objective of evaluating volatile organic sulfur compound (VOSC) production. The headspace of yeast cultures was analyzed