Kluczowe dokumenty
188549
2-Mercaptopyridine N-oxide
99%
Synonim(y):
2-Pyridinethiol-1-oxide, Pyrithione
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
mp
69-72 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][n+]1ccccc1S
InChI
1S/C5H5NOS/c7-6-4-2-1-3-5(6)8/h1-4,8H
Klucz InChI
FGVVTMRZYROCTH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?