Merck
167045
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxy-2-naphthoate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
HOC10H6CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.21
Beilstein:
1074526
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
bp
205-207 °C (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-12(14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)7-11(10)13/h2-7,13H,1H3
Klucz InChI
YVVBECLPRBAATK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl 3-hydroxy-2-naphthoate undergoes asymmetric oxidative coupling using mono-N-alkylated octahydrobinaphthyl-2,2′-diamine chiral ligands.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enantioselective oxidative coupling of methyl 3-hydroxy-2-naphthoate using mono-< i> N</i>-alkylated octahydrobinaphthyl-2, 2'-diamine ligand.
Kim KH, et al.
Tetrahedron, 60(41), 9037-9042 (2004)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
167045-1G
167045-5G4061831818918