Próba
98%
mp
76-80 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc2ccccc2c1O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-12(14)10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(10)13/h2-7,13H,1H3
Klucz InChI
HMIBDRSTVGFJPB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It may also be employed in the synthesis of the following aza-mollugin derivatives:
- azamollugin
- 2-desmethyl-azamollugin
- 2,2-didesmethyl-azamollugin
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3