Merck
63846
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt solution
~40% in H2O, very deep brown
Synonim(y):
1-Hydroxy-2-pyridinethione sodium salt, 2-Pyridinethiol-1-oxide sodium salt, Pyrithione sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4NNaOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.15
Beilstein:
4026050
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
stężenie
~40% in H2O
kolor
very deep brown
ciąg SMILES
[Na+].[O-][n+]1ccccc1[S-]
InChI
1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organy docelowe
Nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2