Kluczowe dokumenty
8.01986
Sigma-Aldrich
Bromotrichloromethane
for synthesis
Synonim(y):
Bromotrichloromethane, Trichlorobromomethane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CBrCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
200-886-0
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
49 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
tw
105 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
gęstość
2.01 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/CBrCl3/c2-1(3,4)5
Klucz InChI
XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.005 - 2.015
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)