Merck
690007
Sigma-Aldrich
(S)-3,3′-Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)-1,1′-bi-2-naphthol
95% (HPLC)
Synonim(y):
(1S)-3,3′-Bis[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]-1,1′-binaphthalene-2,2′-diol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H58O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
690.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95% (HPLC)
Formularz
solid
czystość optyczna
ee: ≥99.0
ciąg SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2cc3ccccc3c(c2O)-c4c(O)c(cc5ccccc45)-c6c(cc(cc6C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C50H58O2/c1-27(2)35-23-39(29(5)6)45(40(24-35)30(7)8)43-21-33-17-13-15-19-37(33)47(49(43)51)48-38-20-16-14-18-34(38)22-44(50(48)52)46-41(31(9)10)25-36(28(3)4)26-42(46)32(11)12/h13-32,51-52H,1-12H3
Klucz InChI
BCAHCEFAVPAFSH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
(S)-3,3′-bis(2,4,6-triizopropylofenylo)-1,1′-bi-2-naftol może być użyty jako reagent do przygotowania chiralnych N-triflilotiofosforoamidów na bazie BINOL jako chiralnych katalizatorów kwasu Bronsteda do asymetrycznej syntezy α-podstawionych cykloalkanonów poprzez enancjoselektywną hydrolizę alicyklicznych eterów sililoenolowych.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Bronsted acid catalyst for the enantioselective protonation reaction
Cheon CH and Yamamoto H
Journal of the American Chemical Society, 130(29), 9246-9247 (2008)