Kluczowe dokumenty
683779
1-Boc-3,5-dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H27BN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
109-113 °C
ciąg SMILES
Cc1nn(C(=O)OC(C)(C)C)c(C)c1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H27BN2O4/c1-10-12(17-22-15(6,7)16(8,9)23-17)11(2)19(18-10)13(20)21-14(3,4)5/h1-9H3
Klucz InChI
GNLNGVZPEKSDAR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?