Merck
641618
Sigma-Aldrich
6-Quinolineboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline, 6-Quinolylboronic acid pinacol ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18BNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
62-66 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3ncccc3c2
InChI
1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)12-7-8-13-11(10-12)6-5-9-17-13/h5-10H,1-4H3
Klucz InChI
VMFALDWCEQUFSX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction