Merck
542865
Sigma-Aldrich
8-Quinolinylboronic acid
technical grade
Synonim(y):
8-Quinolineboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8BNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H8BNO2/c12-10(13)8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1-6,12-13H
Klucz InChI
KXJJSKYICDAICD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • C-H and C-S bond activations
  • Synthesis of pyridazine via sequential amination / Suzuki coupling / alkylation reactions
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions for synthesis of biaryl monophosphorus ligands, fused tricyclic oxa-quinolones, or substituted β-amino acids
  • Copper-catalyzed azidation with sodium azide
  • Studies of the affect of fluoride on the stability of boronic acids during click reactions
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mayoorini Majuran et al.
ChemPlusChem, 85(2), 346-352 (2020-02-07)
We report the synthesis, photophysics, electrochemistry and electrochemiluminescence (ECL) of two dqp (dqp=2,6-di(quinoline-8-yl)pyridine) based ruthenium(II) complexes, bearing either a n-butyl ester (1) or the corresponding carboxylic acid functionality (2). The complexes were prepared from [Ru(dqp)(MeCN)3 ][PF6 ]2 by reaction with