Merck
708631
Sigma-Aldrich
Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17BN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.560
gęstość
1.123 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3nccnc3c2
InChI
1S/C14H17BN2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)10-5-6-11-12(9-10)17-8-7-16-11/h5-9H,1-4H3
Klucz InChI
ZYWICCYXTGRUNM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester is a common reactant of a Suzuki coupling reaction that can be used:
  • To prepare quinoxalin based PI3Kδ inhibitors.
  • As a substrate in the Cu(II) catalyzed [11C]-radiocyanation of arylboronic acids.
  • To prepare 6-quinoxaline boronic acid, which is used as a substrate in the silver-mediated fluorination of boronic acids.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Design of selective PI3Kδ inhibitors using an iterative scaffold-hopping workflow
Fradera X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 29(18), 2575-2580 (2019)