Merck
666742
Sigma-Aldrich
3-Formyl-4-isopropoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)CHOC6H5(CHO)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.06
Poziom jakości
Próba
≥95%
mp
98-102 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)Oc1ccc(cc1C=O)B(O)O
InChI
1S/C10H13BO4/c1-7(2)15-10-4-3-9(11(13)14)5-8(10)6-12/h3-7,13-14H,1-2H3
Klucz InChI
MFWMHBLPARKSLU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Used as a lubricating additive in grease for reducing fretting wear
Inne uwagi
May contain varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)