Merck
542903
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluoroiodobenzene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.604 (lit.)
tw
94-95 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
2.008 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
iodo
ciąg SMILES
Fc1ccc(I)cc1Cl
InChI
1S/C6H3ClFI/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H
Klucz InChI
OMASDGWBVAVFQZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Chloro-4-fluoroiodobenzene, also known as 2-chloro-1-fluoro-4-iodobenzene [IUPAC name], is a polyhalobenzene. It participates in the synthesis of 3-carboxythiophene analogs.
Zastosowanie
3-Chloro-4-fluoroiodobenzene may be used in the preparation of 2-chloro-1-(3,5-dimethoxyphenoxy)-4-iodobenzene by reacting with 3,5-dimethoxyphenol in the presence of cesium carbonate.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Selectivity issues in the catalytic multiphase reduction of functionalized halogenated aromatics over Pd/C, Pt/C, and Raney-Ni
Evdokimova, Galina, et al.
Applied Catalysis A: General, 271.1, 129-136 (2004)
Fused thiophene derivatives as MEK inhibitors
Laing VE, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22.1 , 472-475 (2012)
Synthesis of Phloroglucinol Monoaryl Ethers
Sherwood AM, et al.
Synthesis, 44.08, 1208-1212 (2012)