Merck
597139
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzylamine hydrochloride
95%
Synonim(y):
Chlorowodorek (4-jodofenylo)metanaminy, Chlorowodorek p-izodobenzyloaminy
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4CH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
mp
299-303 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
iodo
ciąg SMILES
Cl[H].NCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H8IN.ClH/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7;/h1-4H,5,9H2;1H
Klucz InChI
GBJMURRFWZREHE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek 4-Iodobenzyloaminy może być syntetyzowany w trzech etapach z kwasu 4-jodobenzoesowego.
Zastosowanie
Chlorowodorek 4-Iodobenzyloaminy może reagować z 4-bromometylo-3-metoksykarbonylocynamonianem metylu w obecności trietyloaminy, dając odpowiedni cykliczny amid.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Design, synthesis, and evaluation of isoindolinone-hydroxamic acid derivatives as histone deacetylase (HDAC) inhibitors"
Lee S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(27), 4895-4900 (2007)