Kluczowe dokumenty
100064
3-Iodobenzylamine
96%
Synonim(y):
3-Iodobenzenemethanamine, m-Iodobenzylamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
bp
132 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
1.748 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
iodo
ciąg SMILES
NCc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H8IN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H,5,9H2
Klucz InChI
LQLOGZQVKUNBRX-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?