Merck
134996
Sigma-Aldrich
3-Iodobenzylamine hydrochloride
97%
Synonim(y):
Chlorowodorek (3-jodofenylo)metanaminy, Chlorowodorek m-izodobenzyloaminy
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4CH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.51
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
188-190 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.NCc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H8IN.ClH/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H
Klucz InChI
PYFDZOCGFHIRST-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek 3-Iodobenzyloaminy został użyty jako odczynnik wyjściowy w syntezie N6-(3-jodobenzylo)-2-podstawionych pochodnych adenozyny. Zastosowano go w syntezie 3′-C-metylowych pochodnych N6-podstawionej adenozyny i dezpodstawionych pochodnych N6/C-2 oraz nowych 2′-C-metylowych analogów.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H O Kim et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(21), 3614-3621 (1994-10-14)
Adenosine derivatives bearing an N6-(3-iodobenzyl) group, reported to enhance the affinity of adenosine-5'-uronamide analogues as agonists at A3 adenosine receptors (J. Med. Chem. 1994, 37, 636-646), were synthesized starting from methyl beta-D-ribofuranoside in 10 steps. Binding affinities at A1 and
Loredana Cappellacci et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(5), 1550-1562 (2005-03-04)
A number of 3'-C-methyl analogues of selective adenosine receptor agonists such as CPA, CHA, CCPA, 2'-Me-CCPA, NECA, and IB-MECA was synthesized to further investigate the subdomain of the receptor that binds the ribose moiety of the ligands. Affinity data at