Merck
543128
Sigma-Aldrich
Propargyl acetate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH2C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
27-28 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CC(=O)OCC#C
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-4-7-5(2)6/h1H,4H2,2H3
Klucz InChI
RIZZXCJMFIGMON-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Propargyl acetate may be used to synthesize:
  • optically active γ-hydroxy α,β-unsaturated aldehydes
  • homopropargyl alcohols
  • poly(propargyl acetate)
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Investigations on the ion transport mechanism in conducting polymer films
Casalbore-Miceli G, et al.
Solid State Ionics, 131.3, 311-321 (2000)
Asymmetric synthesis of ?-hydroxy a, ?-unsaturated aldehydes via enantioselective direct addition of propargyl acetate to aldehydes
El-Sayed E, et al.
Organic Letters, 3.19, 3017-3020 (2001)
Nucleophilic reactions of propargyl acetates mediated by titanocene dichloride and magnesium
Yang F, et al.
Tetrahedron Letters, 42.15, 2839- 2841 (2001)