Merck
440426
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(dicyclohexylphosphino)butane
Synonim(y):
1,4-butanodiylbis(dicykloheksylofosfina)
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H11)2P(CH2)4P(C6H11)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.66
Beilstein:
3368850
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
99-104 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)P(CCCCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C28H52P2/c1-5-15-25(16-6-1)29(26-17-7-2-8-18-26)23-13-14-24-30(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28/h25-28H,1-24H2
Klucz InChI
WNZGLXFLSFWPMP-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
440426-1G4061826705803