Merck
GCによる焙煎したコーヒー豆の分析、Omegawax 250、SPME処理、50/30 μm DVB/Carboxen/PDMS使用
GCによる焙煎したコーヒー豆の分析、Omegawax 250、SPME処理、50/30 μm DVB/Carboxen/PDMS使用 application for SPME, suitable for GC
材料
SPMEファイバー
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーアセンブリー ジビニルベンゼン/カルボキセン/ポリジメチルシロキサン (DVB/CAR/PDMS)
needle size 24 ga, StableFlex, for use with autosampler
Standard
製品番号
詳細
価格
p-シメン
analytical standard
酢酸メチル
analytical standard
α-テルピネン
≥95.0% (GC)
γ-テルピネン
analytical standard
2,3-ブタンジオン
analytical standard
ピリジン
anhydrous, 99.8%
2,5-ジメチルピロール
98%
3,4-ヘキサンジオン
95%
2,3-ジヒドロ-5-メチルフラン
97%
2,5-ジメチルフラン
99%
3-エチルピリジン
≥98%, FG
2-エチルピラジン
≥98%, FG
3-ペンテン-2-オン
≥70%
2-メチルピラジン
≥99%
アセトイン
primarily dimer, ≥95%, FG
エチルアルコール(純粋)
200 proof, anhydrous, ≥99.5%
2-アセチルメチル-1-メチルピロール
≥98%, FG
ピロール-2-カルボキシアルデヒド
98%
2-ブタノン
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol: water (9:1)
リナロール
analytical standard
酢酸リナリル
analytical standard
2,3-ヘキサンジオン
analytical standard
2,3-ペンタンジオン
analytical standard
ピラジン
analytical standard
2-フルアルデヒド
analytical standard
ヘキサナール
analytical standard
5-メチルフルフラール
analytical standard
フルフリルアセタート
analytical reference material
ピロール
analytical standard
フルフリルアルコール
analytical standard
2-メチルフラン
analytical standard
2,5-ジメチルピラジン
analytical standard
γ-ブチロラクトン
analytical standard
分析カラム
製品番号
詳細
価格
OmegawaxキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
移動相成分
製品番号
詳細
価格
酢酸エチル
anhydrous, 99.8%
関連製品
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーホルダー
for use with manual sampling
SPMEファイバーホルダー
for use with CTC CombiPAL and Gerstel MPS2
CONDITIONS
sample/matrix
2 g of coffee beans
SPME fiber
50/30 μm divinylbenzene/Carboxen on polydimethylsiloxane on a StableFlex fiber (57329-U)
extraction
headspace, with a pre-equilibration period of 10 min. at 60 °C, and then a fiber exposure of 40 min. at 60 °C, agitated in an alternate clockwise-anticlockwise rotation mode at 500 rpm
desorption process
260 °C for 5 min
column
Omegawax 250, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24136)
oven
40 °C (5 min), 4 °C/min to 230 °C, 50 °C/min to 280 °C (2 min)
inj. temp.
260 °C
detector
MS, m/z 40-400
carrier gas
helium, 34.8 cm/sec constant
injection
splitless
scan range
m/z 40-400
sample
Roasted coffee
liner
0.75 mm I.D. SPME/Splitless (2633901)
詳細
アナリシスノート
Headspace-SPME followed by GC analysis was used in this application to analyze volatile compounds in roasted coffee. SPME is ideal for analyzing the headspace of solid samples like coffee beans. The Carboxen/DVB/PDMS fiber is the fiber of choice for analyzing the wide range of analytes commonly found in roast coffee beans.The relatively polar Omegawax 250 GC column provided high resolution.