Merck
11038
Supelco
2,3-ブタンジオン
analytical standard
別名:
ジアセチル, ビアセチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCOCH3
CAS番号:
分子量:
86.09
Beilstein:
605398
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
52.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
345 °C
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.394 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
密度
0.981 g/mL (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
InChI Key
QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
揮発性化合物である2,3-ブタネジオンは、通常、Lactococcus lactis ssp. diacetylactisLeuconostoc citrovorumなど特定の細菌により生成されるクエン酸代謝の産物です。典型的なバターのような風味があり、サワークリーム、ヨーグルトやカッテージチーズなどの発酵乳製品によくみられます。
アプリケーション
2,3-ブタネジオンは、固相マイクロ抽出およびガスクロマトグラフィーにより牛乳およびヒト呼気サンプル中の分析対象物を測定するための分析用標準物質として使用される場合があります。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
おすすめ製品
メルクのNMR用のオンラインプラットフォームChemisTwin®では、本製品のデジタルリファレンスマテリアルを入手できます。このデジタル相当品は、ChemisTwin®で、サンプル同一性の確認および化合物定量(デジタル外部標準を使用)に使用できます。マウスを数回クリックするだけで、この物質のNMRスペクトラムを見ることができ、お客様のサンプルとのオンライン比較を行うことができます。こちらで詳細をご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, Heavyweight Gloves, Safety Clothing, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11038-BULK-F:
11038-5ML-F:4548173347769
11038-1ML-F:4548173347776
11038-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Roger L. Lundblad
Chemical Modification of Biological Polymers, 78-78 (2011)
Determination of volatile organic compounds as biomarkers of lung cancer by SPME-GC-TOF/MS and chemometrics
Rudnicka J, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 879(30), 3360-3366 (2011)
Rapid gas-chromatographic method for the determination of diacetyl in milk, fermented milk and butter
Macciola V, et al.
Food Control, 19(9), 873-878 (2008)
Esther Serrano-Saiz et al.
Genetics, 214(1), 163-178 (2019-11-30)
Members of the superfamily of solute carrier (SLC) transmembrane proteins transport diverse substrates across distinct cellular membranes. Three SLC protein families transport distinct neurotransmitters into synaptic vesicles to enable synaptic transmission in the nervous system. Among them is the SLC17A6/7/8
Marlies De Ceuleneer et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 25(11), 1536-1542 (2011-05-20)
Citrullination is a post-translational modification (PTM) that results from the deimination of the amino acid arginine into citrulline by Peptidyl Arginine Deiminase enzymes and occurs in a wide range of proteins in health and disease. This modification causes a 1
プロトコル
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde