蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
n20/D 1.454-1.458
bp
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+
InChI Key
BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
07592-VAR:
07592-1ML:
07592-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)