09-310
Anti-phospho-EGFR (Tyr1069) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Receptor tyrosine-protein kinase ErbB-1, avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
primate (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr1069)
遺伝子情報
horse ... Egfr(100067755)
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
pig ... Egfr(397070)
rat ... Egf(25313)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
細胞シグナル伝達
キナーゼ及びホスファターゼ
品質
Western Blot Analysis:
1:1,000 dilution of this antibody detected Tyr1069 phosphorylated EGFR on 10 g of EGF treated A431 lysates.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
アナリシスノート
Untreated and EGF treated A431 lysates
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
09-310:
試験成績書(COA)