Merck
W321399
Sigma-Aldrich
trans-2-ノネナール
≥95%, stabilized, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH=CHCHO
CAS番号:
分子量:
140.22
FEMA番号:
3213
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
5.072
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
Kosher
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥95%
含みます
synthetic α-tocopherol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fatty; citrus
SMILES記法
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+
InChI Key
BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W321399-BULK-K:
W321399-1KG-K:
W321399-VAR-K:
W321399-SAMPLE-K:
W321399-200G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W321399-200G-K4065266896565
W321399-1KG-K4065266896558
W321399-SAMPLE-K4065266896589