Merck
AXYT1000BRS
ピペットチップ
racked, capacity 1000 μL, blue, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
別名:
Pipette tips, pipette tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
キャパシティ:
1000 μL
無菌性:
sterile
特徴:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
包装:
pkg of 5x1000tips/cs
メーカー/製品名:
Axygen Inc T-1000-B-R-S
Corning
物質
blue
無菌性
sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
メーカー/製品名
Axygen Inc T-1000-B-R-S
Corning
包装
pkg of 5x1000tips/cs
キャパシティ
1000 μL
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • The Axygen® pipette tips are made of polypropylene.
  • The tips are optimized for use with both single and multi-channel pipettors.
  • Features a flexible wall and internal sealing ring for a secure fit.
  • The beveled tips reduce the capillary effect and facilitate accurate dispensing of the samples.
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)