Merck
W236608
Sigma-Aldrich
トランス-2-デセナール
≥95%, FCC, FG
別名:
(E)-2-デセナール, (E)-3-ヘプチルアクロレイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6CH=CHCHO
CAS番号:
分子量:
154.25
FEMA番号:
2366
Beilstein:
1704445
EC Number:
欧州評議会番号:
2009
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.191
NACRES:
NA.21
官能:
orange; floral
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
78-80 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
orange; floral
SMILES記法
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+
InChI Key
MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
trans-2-デカナール(C10アルデヒド)は、コリアンダーの精油、苦橙皮、ショウガ、バター、マッシュルーム、および動物性食品などに含まれる不飽和trans-2アルデヒドです。食品産業における香料として使用できます。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
W236608-1KG-K:4548173968353
W236608-SAMPLE-K:
W236608-BULK:
W236608-200G-K:4548173968360
W236608-4KG-K:
W236608-1KG:
W236608-VAR-K:
W236608-SAMPLE:
W236608-200G:
W236608-4KG:
W236608-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optimization of photosynthetic photon flux density and root-zone temperature for enhancing secondary metabolite accumulation and production of coriander in plant factory
Nguyen DTP, et al.
Agronomy, 9, 224-224 (2019)
Optimization of photosynthetic photon flux density and root-zone temperature for enhancing secondary metabolite accumulation and production of coriander in plant factory
Nguyen DTP, et al.
advanced synthesis and catalysis, 9, 224-224 (2019)
Ahu Demirtas et al.
Anaerobe, 55, 83-92 (2018-11-06)
The effects of plant metabolites on rumen metabolism vary greatly depending on their antimicrobial spectrum and applied doses. In this study, the minimum inhibitory concentrations (MICs) of commercial aldehydes, trans-2-hexenal (T2H), cis-3-hexenal (C3H), trans-2-nonenal (T2N), and trans-2-decenal (T2D) from green
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis