Merck
61848
Supelco
イソバレルアルデヒド
analytical standard
別名:
3-メチルブタナール, 3-メチルブチルアルデヒド, NSC 404119
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CHO
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
773692
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.96 (vs air)
蒸気圧
30 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥93.5% (GC)
自己発火温度
464 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1% isovaleric acid
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
密度
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
官能
pungent
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)CC(C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Isovaleraldehyde may be used as a reference chemical standard for the analysis of microbial volatile organic compounds from isolates of Aspergillus flavus using solid phase microextraction (SPME) combined with gas chromatography-mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
32.9 °F - closed cup
引火点(℃)
0.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
61848-100MG:
61848-BULK:
61848-500MG:
61848-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Monitoring MVOC profiles over time from isolates of Aspergillus flavus using SPME GC-MS.
Sun D, et al.
Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 3(02), 48-48 (2014)
Paweł Mochalski et al.
Cell biochemistry and biophysics, 71(1), 323-329 (2014-08-16)
Gas chromatography with mass spectrometric detection combined with head-space needle trap extraction as the pre-concentration technique was applied to identify and quantify volatile organic compounds released or metabolised by human umbilical vein endothelial cells. Amongst the consumed species there were