Merck
W318418
Sigma-Aldrich
2-アセチルメチル-1-メチルピロール
≥98%, FG
別名:
1-(1-メチルピロール-2-イル)エタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NO
CAS番号:
分子量:
123.15
FEMA番号:
3184
EC Number:
欧州評議会番号:
11373
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.046
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.542 (lit.)
bp
200-202 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
earthy
SMILES記法
CC(=O)c1cccn1C
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-4-3-5-8(7)2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
NZFLWVDXYUGFAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 非酵素褐変反応の抗酸化活性に対するピロール重合メカニズムの影響:2-アセチル-1-メチルピロールなどのピロール化合物の重合が褐変反応における抗酸化特性にどのような影響を与えるかを調査しています。これは食品化学および抗酸化物質の開発に示唆を与えるものです(Hidalgo et al., 2003)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W318418-SAMPLE:
W318418-25G-K:4548173975788
W318418-SAMPLE-K:
W318418-1KG:
W318418-1KG-K:4548173975771
W318418-25G:
W318418-100G-K:4548173975764
W318418-VAR-K:
W318418-100G:
W318418-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W318418-100G
W318418-1KG
W318418-100G-K4061838181985
W318418-1KG-K4061838065537
W318418-25G
W318418-25G-K4061838181992
W318418-SAMPLE
W318418-SAMPLE-K4061838192936