Merck
L0777
Sigma-Aldrich
リパーゼ from Aspergillus oryzae
solution, ≥100,000 U/g, white, beige
別名:
AOL, リポラーゼ 100 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
3.1.1.3.
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Aspergillus sp. (Aspergillus oryzae)
品質水準
形状
solution
比活性
≥100,000 U/g
保管条件
(Tightly closed. Dry)
テクニック
cell based assay: suitable
beige
white
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI Key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究領域:細胞シグナル伝達
リパーゼはAspergillus oryzaeに由来し、硫酸アンモニウムの沈殿とクロマトグラフィーによって得られます。リパーゼまたはトリアシルグリセロール アシル ヒドロラーゼ)は、ヒトなどの単胃動物に通常見られる加水分解酵素の一種です。リパーゼ酵素は通常、膵臓と胃で作られ、脂肪や脂質の消化を助けます(2)。
アプリケーション
Aspergillus oryzae由来リパーゼは、以下の用途に使用されています:
  • 活性測定におけるコントロール酵素として
  • 加水分解実験用リポラーゼ原液の成分として
  • リパーゼ加速分解実験用足場のインキュベート
  • 発色寒天プレートとザイモグラフィーにより脂肪分解酵素活性を検出するための脂肪分解酵素標準として
生物化学的/生理学的作用
リパーゼは、食品や医薬品などいくつかの業界で広く使用されています。脂肪や油の加水分解を媒介します。リパーゼは、ペプチド合成や洗剤産業で利用されています。pH2~5、温度30~50°Cの範囲で活性化します。Fe2+、Fe3+、Cu2+などの金属イオンは、リパーゼの作用を妨げます。安定性を高めるには、極性の低い有機溶媒が好まれます。リパーゼは、脂質基質でエステル結合の加水分解を触媒し、食事における脂質基質の消化、輸送および処理に重要な役割を果たします。Aspergillus oryzae(AOL)由来リパーゼは、多目的に使える生体触媒で、ビオチン中間体のラクトン、α-リポ酸、1-フェニルエタノールの速度論的分割に使用できます。さらに、アリールオキシフェノキシプロピオネート除草剤の製造における主要な中間体である2-(4-ヒドロキシフェノキシ)プロパン酸エチルとその類似体の加水分解を、立体選択的に触媒することができます。AOLは、フレーバーエステルを生成する一連の短鎖酸およびアルコールのエステル化において、有望な生体触媒として機能します。これは、芳香族アルコール-ベンジルアルコールによるラウリン酸エステル化の触媒に使用できます。
調製ノート
遺伝子組み換えコウジカビを液内培養して製造しています。
法的情報
Novozyme社の製品です。
酵素
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L0777-VAR:
L0777-250ML:
L0777-50ML:
L0777-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Purification and characterization of lipase produced by Aspergillus oryzae CJLU-31 isolated from waste cooking oily soil
Zhou J, et al.
American Journal of Food Technology, 7(10), 596-608 (2012)
E E van Haaften et al.
Acta biomaterialia, 92, 48-59 (2019-05-21)
To maintain functionality during in situ vascular regeneration, the rate of implant degradation should be closely balanced by neo-tissue formation. It is unknown, however, how the implant's functionality is affected by the degradation of the polymers it is composed of.
Three-phase slug flow in microchips can provide beneficial reaction conditions for enzyme liquid-liquid reactions
Cech J, et al.
Biomicrofluidics, 7(5), 054103-054103 (2013)
Dzhuliya Dzhonova et al.
PloS one, 13(8), e0203409-e0203409 (2018-08-31)
Local drug delivery systems that adjust the release of immunosuppressive drug in response to the nature and intensity of inflammation represent a promising approach to reduce systemic immunosuppression and its side effects in allotransplantation. Here we aimed to demonstrate that
Jing Li et al.
Materials today. Communications, 24, 101197-101197 (2020-08-25)
The low cost lipase derived from Thermomyces lanugionous was chosen to conjugate with Fe3O4 nanoparitcles as a magnetic responsive lipase (MRL) biocatalyst. The structure of MRL was observed by atomic force microscopy (AFM). The Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy analysis