グレード
for HPLC derivatization
品質水準
蒸気圧
1.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
品質
LiChropur™
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.535 (lit.)
n20/D 1.536
bp
162-163 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
密度
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI Key
DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
78750-BULK:
78750-500ML:
78750-25ML:
78750-VAR:
78750-100ML:
78750-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
HPLC Analysis of Isocyanates on Titan™ C18