Merck
39220
Sigma-Aldrich
ダンシルクロリド
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥99.0% (HPLC)
別名:
1-ジメチルアミノナフタレン-5-スルホニルクロリド, 5-(ジメチルアミノ)ナフタレン-1-スルホニルクロリド, DNSCl, ダンシルクロリド, 5-(ジメチルアミノ)ナフタレン-1-スルホニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12ClNO2S
CAS番号:
分子量:
269.75
Beilstein:
2217205
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
mp
72-74 °C (lit.)
溶解性
acetone: 0.2 g/10 mL
蛍光検出
λex 337 nm; λem 492 nm in chloroform (after derivatization with hexylamine)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
InChI Key
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ダンシルクロリド(別名5-ジメチルアミノナフタレン-1-スルホニルクロリド)は、プレカラム誘導体化試薬です。 誘導体化反応後に、NMRやIR、紫外可視(UV-vis)、蛍光顕微鏡などの分析方法を用いて蛍光誘導体が分析されます。ダンシルクロリドは、さまざまな塩基と反応して安定性の異なる誘導体を生じる典型的な芳香族スルホニルクロリドです。
アプリケーション
ダンシルクロリドは、広範囲に及ぶ代謝と前臨床試験時に投与される低用量エチニルエストラジオールについて調べるための誘導体化試薬として使用されます。 誘導体生成物を得るため、ダンシルクロリドを用いたHPLC法によってヒト血清中のビスフェノールを測定する研究がいくつか行われました。 ダンシルクロリド誘導体は、食品サンプル中のグリホサート、アミノメチルホスホン酸(AMPA)、グルホシネートのLC/MS測定と特性解析に適しています。
アミノ酸およびペプチドのN-末端の蛍光誘導体化、逆相HPLCによる検出のための蛍光試薬。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
39220-5G-F:
39220-1G-F:
39220-INTR-F:
39220-50G-F:
39220-BULK-F:
39220-VAR-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Martins Jansons et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1177, 122779-122779 (2021-06-08)
Glyphosate and other polar and acidic pesticides have been particularly studied due to the concerns over widespread and intensive use. The chemical properties of these compounds necessitate use of customised methods, such as derivatisation or ion exchange chromatography. These approaches
Balaraman H Shankar et al.
The journal of physical chemistry. B, 115(45), 13292-13299 (2011-10-11)
Interaction of a few dansyl-naphthalimide conjugates 1a-e linked through polymethylene spacer groups with various metal ions was investigated through absorption, fluorescence, NMR, isothermal calorimetric (ITC), and laser flash photolysis techniques. The characteristic feature of these dyads is that they exhibit
Ramakrishna Nirogi et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 913-914, 41-47 (2012-12-29)
A rapid and sensitive liquid chromatography tandem mass spectrometry method for simultaneous quantification of catecholamine neurotransmitters in microdialysates was developed. The catecholamine neurotransmitters dopamine (DA) and norepinephrine (NE) were pre-column derivatized with dansyl chloride and analyzed. A gradient elution method
Hien P Nguyen et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 54(4), 830-837 (2010-12-15)
Estrogens are known to exhibit neuroprotective effects on the brain. Their importance in this regard and in others has been emphasized in many recent studies, which increases the need to develop reliable analytical methods for the measurement of estrogen hormones.
M Reza Anari et al.
Analytical chemistry, 74(16), 4136-4144 (2002-08-30)
The extensive metabolism and administration of low doses of ethinylestradiol (EE) in preclinical animal species necessitates a sensitive analytical method to quantify the drug at low picogram-per-milliliter concentrations in biological matrixes. A highly sensitive and accurate method based on the