Merck
03641
Supelco
ダンシルクロリド
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥99.0% (HPLC)
別名:
5-(ジメチルアミノ)ナフタレン-1-スルホニルクロリド, DNSCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12ClNO2S
CAS番号:
分子量:
269.75
Beilstein:
2217205
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for HPLC derivatization
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
形状
powder or crystals
品質
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
mp
72-74 °C (lit.)
溶解性
acetone: 0.2 g/10 mL, clear to slightly turbid, yellow to very dark yellow-orange
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
InChI Key
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ダンシルクロリドは、通常、アミノ酸の誘導体化に使用される蛍光試薬です。
アプリケーション
ダンシルクロリドは、4-ノニルフェノール、ビスフェノールAといった異種エストロゲンの蛍光標識に使用され、蛍光検出を備えた高速液体クロマトグラフィー(HPLC)による測定が行われます。超高感度LCタンデム質量分析(LC-MS)を使用した測定のため、Epimediumの煎薬を経口投与後のヒト血清サンプル中のイカリインの誘導体化や、紫外線および蛍光検出を備えたHPLCによる分析 のため、イヌ血漿中の抗腫瘍剤ES-285の誘導体化にも使用されます。
アミノ酸およびペプチドのN-末端の蛍光誘導体化、逆相HPLCによる検出のための蛍光試薬。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に最適なLiChropur試薬を見つけてください
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
03641-VAR:
03641-BULK:
03641-100MG:
03641-10X100MG:
03641-100MG-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phenylisothiocyanate and dansyl chloride precolumn derivatizations for the high-performance liquid chromatography analysis of the antitumoral agent ES-285 in dog plasma.
Maraschiello, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 791(1-2), 1-11 (2003)
Trace analysis of icariin in human serum with dansyl chloride derivatization after oral administration of Epimedium decoction by liquid chromatography tandem mass spectrometry.
Gong, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 860(2), 166-172 (2007)
Determination of the xenoestrogens 4-nonylphenol and bisphenol A by high-performance liquid chromatography and fluorescence detection after derivatisation with dansyl chloride.
Naassner, et al.
Journal of Chromatography A, 945(1-2), 133-138 (2002)
Tomofumi Santa
Biomedical chromatography : BMC, 25(1-2), 1-10 (2010-11-09)
Liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC/ESI-MS/MS) is one of the most prominent analytical techniques owing to its inherent selectivity and sensitivity. In LC/ESI-MS/MS, chemical derivatization is often used to enhance the detection sensitivity. Derivatization improves the chromatographic separation, and
Miguel López-Gómez et al.
Phytochemistry, 107, 32-41 (2014-09-16)
Polyamines (PAs) are low molecular weight aliphatic compounds that have been shown to be an important part of plant responses to salt stress. For that reason in this work we have investigated the involvement of PAs in the response to