Merck
1.03094
Sigma-Aldrich
5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonyl chloride
for biochemistry
別名:
5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonyl chloride, Dansyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12ClNO2S
CAS番号:
分子量:
269.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
210-092-6
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
形状
solid
mp
69.0-73.0 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
InChI Key
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Purity (HPLC): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution (clearness): passes test
Appearance of solution (color): passes test
Melting point: 72 - 74 °C
Self-fluorescence (Chinin): ≤ 1.0 ppb
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3