Merck
69089
Supelco
アジピン酸ジブチル
analytical standard
別名:
Adipic acid dibutyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH2CO2(CH2)3CH3]2
CAS番号:
分子量:
258.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-5-11-17-13(15)9-7-8-10-14(16)18-12-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
XTJFFFGAUHQWII-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
69089-100MG:
69089-VAR:
69089-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)