蒸気密度
8.3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.3 mmHg ( 150 °C)
アッセイ
97%
形状
liquid
自己発火温度
725 °F
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
165-167 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
C=CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC=C
InChI
1S/C14H14O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h3-8H,1-2,9-10H2
InChI Key
QUDWYFHPNIMBFC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
330.8 °F - closed cup
引火点(℃)
166 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
269379-1L:
269379-250ML:
269379-BULK:
269379-5ML:
269379-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック