Merck
ZIX7003T0C
Milli-Q
Milli-Q® IX 7003純水製造装置
greener alternative
The most advanced Milli-Q® pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 3 L/h., input: potable tap water, output: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
別名:
タイプ 2 純水製造装置
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104202
NACRES:
NB.85
AC/DC入力
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
品質水準
製品種目
Milli-Q® IX
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
パラメーター
≤2 L/min distribution flow rate (from POD)
23.4 kg operating weight (51.6 lb)
3 L/hr flow rate
60 L/day max. usage
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 31.5 cm (12.4 in.) × 38 cm (15 in.)
入力
feed water nature potable tap water
出力
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
導電率
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
Milli-Q® IX 7003装置は、コンパクト、人間工学的、水銀フリーおよびインテリジェントな純水製造ソリューションで、一貫した高品質の純水を要求に応じて供給します。本装置は、独立した次の3つの異なるコンポーネントで構成されています:
純水生成ユニットは、柔軟な設置が可能で、またメンテナンスが簡素化されています。
  • インテリジェントな純水貯蔵タンクが、あらゆる外部汚染源からの最大限の保護を可能にします。
  • 設計が見直されたE-POD®採水ユニットは、加圧された純水への容易かつ迅速なアクセスをもたらします。直感的な対話型の大型タッチスクリーンに重要なデータが表示されるため、ユーザーは大きな安心感が得られます。IX生成ユニット1台につきE-POD®ディスペンサーを2台まで、同じラボ内の別の場所や隣接するラボで使用できます。(貯蔵タンクと採水ユニットは別売りです)
本製品に関する詳細については、メルクのテクニカルサービスチームにお問い合わせください
アプリケーション
Milli-Q® IX 7003純水製造装置は、純水(タイプ2)を生成します。
  • 適用できる重要なラボアプリケーション:微生物培養培地調製、組織学および細胞学向け染色ソリューション、免疫組織染色(IHC)、電気泳動ゲルおよびバッファー、ウェスタンブロッティング、イムノアッセイ(ELISA、RIA)、薬物溶出試験、生物学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、UV/Vis分光法、滴定、など。 また、レーザー蛍光法向けサンプルの調製、燃料電池向けメンブレンの合成および特性解析、あるいは電気化学によるナノコンポジットの合成にも使用できます。
  • 適用できる一般的なラボアプリケーション:サンプル調製(希釈、抽出...)、バッファーおよび試薬調製、ガラス製品洗浄、など。
  • オートクレーブ、器具洗浄機、耐候性および安定性試験チャンバー、 臨床分析機およびスライド染色装置、水素発生器、および超純水製造装置(例えばMilli-Q® IQ 7000装置)などの実験装置への給水。
特徴および利点
純水製造装置
  • 薬局方およびISOの要求事項に適合する純水品質を提供します。
  • 使用が容易で、メンテナンスも安心して行えます。
  • 連続水質モニタリングにより信頼性の高いタイプ2純水を供給します。
  • コンパクトで、省スペース設置のオプションが用意されています。
  • 水銀フリーの ech2o® ランプは、UVC LED 技術を使用して細菌を不活性化します。
  • IPAK Gard® 前処理カートリッジが、逆浸透(RO)メンブレンを保護してシステム性能を高めます。
  • Elix® 電気脱イオン処理(EDI)モジュールが、常に高品質の純水をメンテナンス不要かつ低ランニングコストで供給します。
  • インテリジェントな純水保存ソリューションが、殺菌用 UV ランプ、ベントフィルター、自動サニタイゼーションモジュール(ASM)、およびオーバーフローセンサーを用いることにより、細菌、粒子、および CO2 汚染からのマルチターゲット保護をもたらします。
  • 自動eレコードアーカイビング。
  • 統合型の簡素化されたデータ管理。
MyMilli-Q デジタルサービス
MyMilli-Q Remote Care によるオンラインモニタリングとサービス機能による完全なサポートで、ラボ’の生産性を最大限に高めます。
  • 電子メールおよびSMSによる年中無休のシステムアラートおよびアラームの即時かつカスタマイズ可能な通知。
  • コンピュータまたはモバイルデバイス上のリアルタイムのシステム情報、性能、水質データなど。
  • メルクサービスチームによる迅速なオンライン診断–やリモート修理も可能–です。
  • データの完全なトレーサビリティと容易なデータアクセスおよび検索機能により、監査の準備と検査機関の認定が容易に。
  • サービスおよび消耗品契約のオンライン管理。
より環境に優しい製品:Milli-Q® IX 7003装置は、地球温暖化に重大な影響を及ぼす次の7項目に関する評価を受けています:エネルギー&と排出、水、包装、材料、供給業者と&製造工程、サーキュラーエコノミー、およびユーザビリティと&イノベーション。メルクは、「グリーン代替品」の表記が正式に認められています。 また、Milli-Q® IX 7003装置は、電気、水、プラスチックの使用量が少なく、完全に水銀フリーであることがメルクによって認定されています。Milli-Q® IX 7003装置のDesign for Sustainability(DfS)スコアカードをご覧ください。
その他情報
使用方法
生物保持:微生物
作用機序:ろ過およびUV
用途:一般的なラボでの分析
使用目的:純水製造
使用方法:本品は、0.22 μm 滅菌グレードメンブレンでろ過し、殺菌UVランプを照射した水を供給します。装置ユーザーガイドの「はじめに」セクションを参照してください(システムボックス内のUSBキーに収録)。
貯蔵について:乾燥した場所に保管してください。
廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
付属していない必要なコンポーネント:
  • 現地語版のユーザーマニュアルおよび現地の電源網に適合する電源コードが入っている国別のボックスを、このカタログ番号に追加して注文する必要があります。
  • 表示価格は、あくまで上記のカタログ番号に対応する現行価格であり、価格は予告なく随時変更される場合があります。
  • このカタログ番号には、純水製造ユニットの設置および長期にわたる正しい運用のために必要となる可能性のある消耗品、付属品、その他の製品/サービスは含まれていません。このカタログ番号に加えて、Milli-Q® IQ/IX貯蔵タンクおよびE-POD® リモートディスペンサーを注文する必要があります。
  • メルクのお客様は、それぞれ固有の純水ニーズをお持ちのため、購入品の確認をメルクの専門家にご依頼いただくことをお勧めします。メルクはいつでもお客様に寄り添ったアドバイスを提供します。 どうぞお気軽にお問い合わせください!
法的情報
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
文書ライブラリにアクセスする
Guanidinium based blend anion exchange membranes for direct methanol alkaline fuel cells (DMAFCs)
Sajjad S D, et al.
Journal of Power Sources, 300, 95-103 (2015)
Corrosion inhibiting action of Ni?Mo alloy coatings in the presence of mixed metal oxide nanocomposites
Goveas J J, et al.
New. J. Chem., 42, 13660-13666 (2018)
Takahiro Yamaguchi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(21), 5133-5140 (2015-02-07)
This study involved the development of a multiresidue method for the rapid analysis of 43 antibiotics in meats using ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. This method was performed using dispersive-solid phase extraction, which is able to analyze 20 samples within
関連コンテンツ
水道水から純水。Milli-Q®IX純水製造装置は、コンパクトで、4種類の流速、3種類のタンクサイズがあり、ディスペンサーのタッチスクリーン上で直接水質のモニタリングができます。